Merck
151262
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CN)C(O)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
124-128 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
nitrile
phenyl
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
Clave InChI
YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate was used in the preparation of 2-( 3,4-Dimethoxyphenyl) -5-phenyl-3,4-dioxoadiponitrile.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)