151165
Thallium(III) acetate
Sinónimos:
Tl(OAc)3, thallic acetate, tris(acetate)thallium
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: thallium
reagent type: catalyst
concentración
51.0-56.0% (TL, ICP)
impurezas
≤10% acetic acid (may contain)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
182 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[TlH].CC(O)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Tl/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
SMRRYUGQTFYZGD-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges