Merck
15098
Sigma-Aldrich
Boc-D-Gln-OH
≥98.0%
Sinónimos:
Boc-D-glutamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
246.26
Beilstein:
1981311
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0%
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
Clave InChI
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
Información sobre el gen
human ... CCR2(1231)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)