149845
Thallium(I) ethoxide
Sinónimos:
Ethanol thallium salt, Ethyl alcohol thallium(I) salt, Thallium monoethoxide, Thallous ethoxide
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: thallium
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.676 (lit.)
densidad
3.522 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCO[Tl]
InChI
1S/C2H5O.Tl/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?