333212
Thallium(I) carbonate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Thallous carbonate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: thallium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
260-270 °C (dec.) (lit.)
densidad
7.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Tl]OC(=O)O[Tl]
InChI
1S/CH2O3.2Tl/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
DASUJKKKKGHFBF-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?