Merck
145963
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
21,50 €
25 G
42,65 €
100 G
223,30 €
21,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
21,50 €
25 G
42,65 €
100 G
223,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9ClN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
232.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
21,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
60-63 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
thioether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate was used in the synthesis of pyrimidinopyridones, potential inhibitors of the FMS tyrosine kinase[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hui Huang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(7), 2355-2361 (2008-03-18)
A series of pyrimidinopyridones has been designed, synthesized and shown to be potent and selective inhibitors of the FMS tyrosine kinase. Introduction of an amide substituent at the 6-position of the pyridone core resulted in a significant potency increase. Compound