Merck
145807
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionyl chloride
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHBrCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
171.42
Beilstein:
773800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
131-133 °C (lit.)
densidad
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(Br)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4BrClO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Clave InChI
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromopropionyl chloride was used to synthesize cellulose macroinitiator for homogeneous atom transfer radical polymerization[1]. It was used in the synthesis of 2-aminopropionyl polystyrene resin by Friedel Crafts reaction[2].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Solid-phase synthesis of C-terminal peptide amides using a photoremovable a-methylphenacylamido anchoring linkage.
Ajayaghosh A and Pillai VNR.
Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Section A, 100(5), 389-396 (1988)
Xiaofeng Sui et al.
Biomacromolecules, 9(10), 2615-2620 (2008-09-09)
Cellulose-graft-poly(N,N-dimethylamino-2-ethyl methacrylate) (cellulose-g-PDMAEMA) copolymers were prepared by homogeneous atom transfer radical polymerization (ATRP) under mild conditions. Cellulose macroinitiator was successfully synthesized by direct acylation of cellulose with 2-bromopropionyl bromide in a room temperature ionic liquid (RTIL), 1-allyl-3-methylimidazolium chloride. Copolymers were