Merck
14565
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 2000
Sinónimos:
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1 G
271,00 €
271,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
271,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
271,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
mol peso
Mr 2000
Nivel de calidad
cadena SMILES
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)