143596
2,5-Dimethoxycinnamic acid, predominantly trans
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
148-150 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-3+
Clave InChI
JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?