139734
3-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
99%
Sinónimos:
Hexahydro-m-cresol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCCC(O)C1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?