138177
2,5-Dimethylbenzoic acid
95%
Sinónimos:
p-Xylylic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
powder
bp
268 °C (lit.)
mp
132-134 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable