Merck
137243
Sigma-Aldrich
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one
(predominantly trans), 97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH=CHCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario:
solid
Ensayo:
97%
Ensayo
97%
Formulario
solid
composición
(predominantly trans)
mp
29-33 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)\C=C\c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O/c1-9-3-6-11(7-4-9)8-5-10(2)12/h3-8H,1-2H3/b8-5+
Clave InChI
USXMUOFSQBSHGN-VMPITWQZSA-N
Descripción general
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one undergoes Reformatsky reaction with ethyl α-bromopropionate to yield β-hydroxy esters[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Geometric Isomers of 2, 3-Dimethyl-5-aryl-2, 4-pentadienoic Acids. The Steric Factors Favoring 2-cis Formation.
Wiley RH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(10), 2986-2990 (1964)