136476
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
97%
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
138-140 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
ketone
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H9FO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H,17,18)
Clave InChI
FJAZVXUPZQSZKI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?