13611
Wang resin
extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading
Sinónimos:
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~1.0 mmol/g loading
matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
Otras notas
Support used in solid phase peptide synthesis; Suppression of side reactions during the attachement of Fmoc-amino acids to the Wang resin
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Rec. Trav. Chim., 104, 99-99 (1985)
Journal of the American Chemical Society, 95, 13128-13128 (1973)