134570
Boc-Pro-OH
99%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, Boc-L-proline
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −60°, c = 1 in acetic acid
mp
133-135 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clave InChI
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?