134155
1-Methylindole-2-carboxylic acid
98%
Sinónimos:
NSC 68357
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
212-213 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cn1c(cc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)6-9(11)10(12)13/h2-6H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
MAHAMBLNIDMREX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Reactant for preparation of keto-indoles as novel indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
- Reactant for synthesis of fenbufen and ethacrynic acid derivatives as potential antitumor agents via amide coupling reactions
- Reactant for diastereoselective synthesis of vinylated heterocycles via ruthenium-catalyzed oxidative vinylation with alkenes
- Reactant for synthesis of 2,3-dihalo indoles via hypervalent iodine mediated decarboxylative halogenation
- Reactant for preparation of α-ketoamides as cathepsin S inhibitors with potential applications against tumor invasion and angiogenesis
- Reactant for preparation of anthranilic acid mimics as bacterial translation inhibitors
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?