Merck
134139
Sigma-Aldrich
5-Methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
NSC 88872
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
148-151 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-2-3-10-9(4-7)8(6-12)5-11-10/h2-6,11H,1H3
Clave InChI
ZTNQWTPWKNDRNF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Methylindole-3-carboxaldehyde was used in the synthesis of novel flexible tripodal ligand derived from 3-methylindole and its mononuclear Zn(II),Cu(II), Ni(II), Hg(II) and Pd(II) complexes.
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Antimicrobial agents
  • Anti-proliferative agents
  • Antiandrogens effective against multiple clinically relevant androgen receptor mutants
  • Anticancer agents
  • Inhibitors of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase B
  • Bovine viral diarrhea virus (BVDV) inhibitors
  • Potent thermal sensitizing agents
  • Analogues of marine alkaloid nortopsentin as anticancer agents
  • β3-adrenergic receptor agonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
A new tripodal poly-imine indole-containing ligand: Synthesis, complexation, spectroscopic and theoretical studies.
Pedras B, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 362(8), 2627-2635 (2009)