133310
Aniline hydrochloride
97%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.46 (vs air)
Análisis
97%
mp
196-198 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Clave InChI
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
381.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
194 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?