133124
Trichloroethylene
reagent grade, ≥99.0%, contains ~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
Sinónimos:
TCE, Trichloroethene
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
61 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.0%
temp. de autoignición
770 °F
contiene
~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
densidad
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clave InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup - does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup - does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)