132691
3-Chloropropionic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
203-205 °C (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
Clave InChI
QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?