Merck
131598
Sigma-Aldrich
Pyrene
crystalline, 95%
Sinónimos:
Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
1307225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
crystalline
mp
145-148 °C (lit.)
cadena SMILES
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Clave InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
435.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
224 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Fischkoff et al.
The Journal of general physiology, 65(5), 663-676 (1975-05-01)
Quenching of pyrene fluorescence by oxygen was used to determine oxygen diffusion coefficients in phospholipid dispersions and erythrocyte plasma membranes. The fluorescence intensity and lifetime of pyrene in both artificial and natural membranes decreases about 80% in the presence of
Youn Sun Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(31), 8907-8909 (2011-06-18)
A new pyrene-cored π-conjugated molecule has been synthesized through Sonogashira coupling reaction. The single-crystalline microribbon-based FET exhibited the highest mobility of 0.7 cm(2) V(-1) s(-1) (I(on)/I(off) > 10(6)). Single-crystalline microribbons were employed to operate in an organic phototransistor (OPT) under
Pyrene fluorescence lifetime as a probe for oxygen penetration of micelles.
M W Geiger et al.
Photochemistry and photobiology, 22(6), 273-276 (1975-12-01)
Photoconductivity of liquid crystalline derivatives of pyrene and carbazole.
Sienkowska, Monika J., et al.
Journal of Materials Chemistry, 17(14), 1392-1398 (2007)
Pyrene fluorescence study of chitosan self-association in aqueous solution.
Amiji, M. M.
Carbohydrate Polymers, 26(3), 211-213 (1995)