130761
(3′-Nitropropiophenone)
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
mp
98-101 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitro
cadena SMILES
CCC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3′-Nitropropiophenone was used to study the FTIR and FT Raman spectra in the regions 3500-100 cm(-1).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 75(2), 567-573 (2009-12-25)
The FTIR and FT Raman spectra of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone have been recorded in the regions 4000-400 and 3500-100 cm(-1) respectively. The optimized geometry, frequency and intensity of the vibrational bands of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone were obtained by ab initio