Merck
13032
Sigma-Aldrich
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride
≥97.0% (AT)
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)benzoyl chloride benzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
274.70
Beilstein:
2131346
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (AT)
Formulario
solid
contiene
~1% CaCO3 as stabilizer
mp
59-61 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO3/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Clave InChI
UDEQFYWNFHWPRH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Otras notas
Reagent for a novel amine protection which gives amides the lability of esters[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B.F. Cain
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2029-2029 (1976)