128112
4-Ethoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Ensayo
98%
mp
87-90 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?