12348
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +83±2°, c = 1.5% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
mp
96-99 °C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H]1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
Clave InChI
HMBHAQMOBKLWRX-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?