Merck
118486
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-3-pentanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C(CH3)(OH)CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
densidad
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(O)C(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5-7(4,8)6(2)3/h6,8H,5H2,1-4H3
Clave InChI
RFZHJHSNHYIRNE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3-Dimethyl-3-pentanol was used in a study to determine the uptake rates for different compounds of various polarities by polydimethylsiloxane-based permeation passive air sampler[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Suresh Seethapathy et al.
Journal of chromatography. A, 1217(50), 7907-7913 (2010-11-12)
Polydimethylsiloxane (PDMS) has low permeability towards water vapour and low energy of activation of permeation towards volatile organic compounds (VOCs) when compared to many other polymers. Suitability of the material for use in permeation-type passive air samplers was tested as