Merck
117471
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylformamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HCONHC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
Beilstein:
1738869
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo:
98%
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
densidad
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CC(C)(C)NC=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-5(2,3)6-4-7/h4H,1-3H3,(H,6,7)
Clave InChI
SDLAKRCBYGZJRW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-tert-Butylformamide forms nanostructure due to segregation of the molecules into polar and non-polar domains, analogous to amphiphile self-assembly.
Aplicación
N-tert-Butylformamide was used to investigate the ability of low molecular weight amides to function as non-aqueous amphiphile self-assembly media.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tamar L Greaves et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(20), 9180-9186 (2011-04-07)
The ability of low molecular weight amides to support amphiphile self-assembly is shown to be a general feature for this class of solvents. This report extends the number of known polar solvents which can support amphiphile self-assembly by five new