Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 40,20 € 30,15 € |
250 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 130,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N4
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-740-8
Beilstein/REAXYS Number:
1710306
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥98.0%
Form:
solid
30,15 €
Precio de catálogo40,20 €Ahorre 25 %Descuento solo en la Web
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0%
form
solid
mp
49-52 °C
functional group
azo, nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)(\N=N\C(C)(CC)C#N)C#N
InChI
1S/C10H16N4/c1-5-9(3,7-11)13-14-10(4,6-2)8-12/h5-6H2,1-4H3/b14-13+
InChI key
AVTLBBWTUPQRAY-BUHFOSPRSA-N
General description
2,2′-Azobis(2-methylbutyronitrile), also known as AMBN, is a free radical initiator that is widely used in organic synthesis for a variety of reactions. It is often used as an initiator in the synthesis of various polymers, such as polystyrene, polyacrylamide, and poly(methyl methacrylate).
Application
2,2′-Azobis(2-methylbutyronitrile) can be used as a radical initiator in the synthesis of bibenzo[b][1,4]thiazine derivatives by a free-radical condensation reaction 2,2′-dithiodianiline and methyl aryl ketones. It is also used in the synthesis of polyacrylonitrile nanoparticles via semi-continuous emulsion polymerization.
Preparation Note
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% | description purum, ≥98.0% (GC) | description 98% | description 0.2 M in toluene |
| assay ≥98.0% | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 49-52 °C | mp 102-104 °C (dec.) (lit.) | mp 102-104 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| form solid | form solid | form powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| functional group nitrile, azo | functional group - | functional group - | functional group nitrile, azo |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. D
Clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?