Merck
115061
Sigma-Aldrich
2-Benzoyl-5-norbornene,mixture of endo and exo
97%
Sinónimos:
5-Norbornen-2-yl phenyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
122-124 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
O=C(C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H14O/c15-14(11-4-2-1-3-5-11)13-9-10-6-7-12(13)8-10/h1-7,10,12-13H,8-9H2/t10-,12+,13?/m1/s1
Clave InChI
RMHYEJKELLBHSV-FVBASEICSA-N
Descripción general
Norbornenes comprise of compounds with norbornene ring moiety, and also include norbornadiene, substituted norbornenes and polycyclic norbornenes. The substituted norbornenes possess a norbornene ring moiety and at least one substituent group.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)