112348
Ethyl nonanoate
97%
Sinónimos:
Ethyl pelargonate
Seleccione un Tamaño
14,05 €
Precio de catálogo28,10 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
14,05 €
Precio de catálogo28,10 €Ahorre 50 %Productos recomendados
presión de vapor
0.08 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidad
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?