Merck
112240
Sigma-Aldrich
Cyclododecanemethanol
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H26O
Número de CAS:
Peso molecular:
198.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
cadena SMILES
OCC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H26O/c14-12-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13-14H,1-12H2
Clave InChI
JQYWAZNRRQRPNN-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)