111945
3,4-Dichlorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
242 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
Clave InChI
VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
287.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
142 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?