111023
4-Methylheptane
99%
Sinónimos:
4-methyl-heptane
Seleccione un Tamaño
63,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
63,70 €
Productos recomendados
presión de vapor
0.77 psi ( 37.7 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
−121 °C (lit.)
densidad
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(C)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?