10927
Boc-N-Me-Aib-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-Boc-α-(methylamino)isobutyric acid, Boc-N,2-dimethylalanine, Boc-N-methyl-Aib
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
154-158 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11(6)10(4,5)7(12)13/h1-6H3,(H,12,13)
Clave InChI
KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?