Merck
10878
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloroacetone solution
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, 50% in acetone (density determination)
Sinónimos:
1,3-DCA, 1,3-Dichloro-2-propanone
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2COCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
126.97
Beilstein:
605456
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
concentración
50% in acetone (density determination)
bp
73 °C/733.4 mmHg (lit.)
densidad
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCC(=O)CCl
Otras notas
prices for bulk quantities on request
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)