108405
Methyl dichloroacetate
≥99%
Sinónimos:
Dichloroacetic acid methyl ester, NSC 2882
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
densidad
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
Clave InChI
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
- Nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes
- Azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition
- Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines
- Three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines
- Catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin
- Addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?