Merck
107417
Sigma-Aldrich
2-Amino-1,1,3-propenetricarbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Amino-1,1-3-tricyanopropene, Malononitrile dimer
About This Item
Fórmula lineal:
(NC)2C=C(NH2)CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
132.12
Beilstein:
1756131
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
171-173 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
cadena SMILES
N\C(CC#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H4N4/c7-2-1-6(10)5(3-8)4-9/h1,10H2
Clave InChI
BNHGNFYPZNDLAF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
2-Amino-1,1,3-propenetricarbonitrile is a key intermediate in synthesis of various heterocyclic compounds. 2-Amino-1,1-3-tricyanopropene undergoes condensation reaction with aromatic nitroso compounds to form useful coloring agents[1]. 2-Amino-1,1-3-tricyanopropene reacts with 1,3-dithiole-derived polyenals to form push–pull systems with (Z)-geometry around the newly formed carbon-carbon double bond[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An improved and facile synthesis of 2-amino-1, 1, 3-tricyanopropene.
Mittelbach M.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 116(5), 689-691 (1985)
Synthesis, characterization and optical properties of merocyanines derived from malononitrile dimer.
Alias S, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6539-6542 (2007)