Merck
107255
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-nitropyridine
97%
Sinónimos:
2-Nitro-3-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
140.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
69-71 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Oc1cccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-4-2-1-3-6-5(4)7(9)10/h1-3,8H
Clave InChI
QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Hydroxy-2-nitropyridine may be used in the synthesis of novel sulfonates that are potent inhibitors of cell proliferation and tubulin polymerization[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S L Gwaltney et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(13), 1671-1673 (2001-06-27)
The synthesis and biological evaluation of novel sulfonate analogues of E-7010 are reported. Several of the compounds are potent inhibitors of cell proliferation and tubulin polymerization. Importantly, these compounds are also active against P-glycoprotein positive (+) cancer cells, which are