Merck
106895
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxylic acid
96%
Sinónimos:
1,1′-Biscarboxylferrocene, 1,1′-Dicarboxyferrocene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10FeO4
Número de CAS:
Peso molecular:
274.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
96%
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
impurezas
<3% ferrocenecarboxylic acid
mp
≥300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe].OC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);
Clave InChI
ISVVAJYTLASNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Planar chiral ferrocene-based amido-phosphine ligands as catalysts for asymmetric allylic alkylation reactions
  • Potential antitumor agents
  • Isostructural ferrocenyl coordination polymer hollow microspheres with H2 storage properties
  • Prganometallic aromatic polyesters
  • Manganese-lanthanide-ferrocene clusters
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shun Yang et al.
Journal of colloid and interface science, 554, 565-571 (2019-07-22)
Traditional method to functionalize mesoporous silica nanoparticles with organic groups for removal of contaminants from wastewater was surface modification. However, this surface modification could not cover the entire surface, leading to incomplete utilization of the high surface area of MSNs.
Dongmiao Qin et al.
Mikrochimica acta, 187(8), 482-482 (2020-08-05)
A composite, reduced graphene oxide (rGO) doped with silver nanoparticles (Ag NPs), was prepared by using binary reductants of sodium citrate and hydrazine hydrate. Carbon quantum dots (CQDs) synthesized by papaya peel combined with silver ions to form a CQDs-loaded