Merck
104566
Supelco
Thorin
indicator grade
Sinónimos:
1-(2-Arsonophenylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2-Hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthylazo)phenylarsonic acid disodium salt, 2-(3,6-Disulfo-2-hydroxy-1-naphthylazo)benzenearsonic acid disodium salt, APANS, Thoron(ol)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11AsN2Na2O10S2
Número de CAS:
Peso molecular:
576.30
Beilstein:
2957648
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
indicator grade
técnicas
titration: suitable
λmáx.
483 nm
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c3ccc(cc3cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H13AsN2O10S2.2Na/c20-16-14(31(27,28)29)8-9-7-10(30(24,25)26)5-6-11(9)15(16)19-18-13-4-2-1-3-12(13)17(21,22)23;;/h1-8,20H,(H2,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
Clave InChI
DCSRPHQBFSYJNN-BUFQOAPZSA-L
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)