Merck
103985
Sigma-Aldrich
Cyclopentanemethanol
98%
Sinónimos:
(Hydroxymethyl)cyclopentane, Cyclopentyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
1919000
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 103985, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cyclopentanemethanol was used to study catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at a glassy carbon electrode in acetonitrile containing tetramethylammonium tetrafluoroborate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in acetonitrile.
Fang DM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148(12), E464-E467 (2001)