Merck
103268
Sigma-Aldrich
1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
97%
Sinónimos:
Chlorendic anhydride
Seleccione un Tamaño
1 KG
151,00 €
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
151,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H2Cl6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
370.83
Beilstein:
92693
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
13 (vs air)
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
235-239 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H/t1?,2?,7-,8+
Clave InChI
FLBJFXNAEMSXGL-SBUZQEQSSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)