Merck
102016
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromotetrafluorobenzene
96%
Seleccione un Tamaño
1 G
58,90 €
58,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
58,90 €
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6F4
Número de CAS:
Peso molecular:
307.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
58,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
densidad
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)2(8)5(11)6(12)4(1)10
Clave InChI
UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,3-Dibromotetrafluorobenzene is a colorless liquid. 1,3-Dibromotetrafluorobenzene crystallizes with 4,4′-dipyridyl to form the noncovalent copolymers[1].
Aplicación
1,3-Dibromotetrafluorobenzene was used to prepare starting compounds for the synthesis of fluorinated liquid crystal derivatives[2]. It was also used in the synthesis of halogen bonded adducts by undergoing In situ cryocrystallization with various oxygenated solvents[3].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alessandra De Santis et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 9(16), 3974-3983 (2003-08-14)
The N.Br halogen bonding drives the self-assembly of 1,4-dibromotetrafluorobenzene (1 a) and its 1,3 or 1,2 analogues (1 b,c, respectively) with dipyridyl derivatives 2 a,b. The isomeric supramolecular architectures 3 a-f are obtained as cocrystals that are stable in the
Strategies for the synthesis of fluorinated liquid crystal derivatives from perbromofluoroaromatic systems.
Kenwright AM, et al.
Tetrahedron, 66(52), 9819-9827 (2010)
The Preparation and Reaction of Fluorinated Phenyl Mono-or Bis-Cadmium and Copper Reagents.
Burton DJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 52(2), 251-255 (1991)
C?BrO supramolecular synthon: in situ cryocrystallography of low melting halogen-bonded complexes.
CrystEngComm, 14(13), 4259-4261 (2012)