Merck
01452
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptyloxy)benzyl alcohol
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
4-(1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptyloxy)benzyl alcohol, 4-[3-(Perfluorobutyl)-1-propyloxy]benzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13F9O2
Número de CAS:
Peso molecular:
384.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (GC)
mp
58-62 °C
cadena SMILES
OCc1ccc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H13F9O2/c15-11(16,12(17,18)13(19,20)14(21,22)23)6-1-7-25-10-4-2-9(8-24)3-5-10/h2-5,24H,1,6-8H2
Clave InChI
FVFREHJGVAWXEQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)