ADVH14DBCC12
AChemBlock
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-2-12-8(11)9(7-10)5-3-4-6-9/h10H,2-7H2,1H3
Clave InChI
AUUICUZWYQYTNO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42744-ethyl-1-hydroxymethyl-cyclopentanecarboxylate.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)