Merck
El mejor camino a la TEER
Voltímetro digital Millicell® ERS 3.0
Descubra un camino mejor a la TEER
El Millicell® ERS 3.0 agiliza la captura de datos con mejoras intuitivas, fáciles de usar. Consiga mediciones más estables utilizando una sonda independiente para introducir en el pocillo. Realice el seguimiento de sus resultados con el registro en tiempo real de los datos de voltaje o resistencia en el instrumento.
Simplifique el análisis entre pocillos y de unos experimentos a otros utilizando una aplicación basada en la nube. Obtenga lecturas uniformes con poco ruido, mayor resolución y alta precisión. Optimice sus experimentos de resistencia eléctrica transepitelial con el Millicell® ERS 3.0. 
Una nueva experiencia de TEER
El Millicell® ERS 3.0 ofrece funciones de captura de datos simplificada y de análisis mejorado.
  • Pantalla táctil intuitiva
  • Sonda ergonómica independiente para introducir en los pocillos
  • Registro de datos en el instrumento y resta en segundo plano
  • Opción de exportar los resultados a través de ethernet o memoria USB, o de cargarlos en la nube
  • Fuente de alimentación con cable o batería para utilizar en la mesa de trabajo o en la campana
  • Electrodo ajustable, compatible con formatos de 6, 12 y 24 pocillos con una sonda accesoria para formatos de 96 pocillos
  • Sensor incorporado para medir y registrar la temperatura de los medios
  • Aplicación basada en la nube añadida para un práctico análisis posterior y el archivado de datos
  • Intervalo de resistencia de 0 – 100 kΩ, con una resolución de 1 Ω
¡Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo!
Suba una TEER
¿Está utilizando el Millicell® ERS-2? Podría ser el momento adecuado para actualizar su instrumento. Obtenga más información sobre nuestro Programa de actualización del equipo Millicell® ERS.
Optimice su proceso.
Fotograf&iacute;a de un cient&iacute;fico manejando una plaquita colgante para cultivo celular Millicell<sup>®</sup> con unas pinzas
Plaquitas de siembra
Siembre sus células en las plaquitas para cultivo celular Millicell® o en placas de otro proveedor. Promueva el crecimiento natural biológicamente relevante y multidimensional de las capas celulares in vitro.
    Fotograf&iacute;a del generador digital de im&aacute;genes celulares Millicell® DCI que mide la confluencia y el recuento celular, con placa de plaquitas colgantes para cultivo celular en formato de 24 pocillos en la plataforma
    Utilice el sistema generador de imágenes digitales Millicell® DCI para la determinación en el recipiente rápida y objetiva de parámetros comunes de los cultivos celulares, como la confluencia, el recuento celular y la morfología. 
      Fotograf&iacute;a de la medici&oacute;n de TEER utilizando el volt&iacute;metro digital Millicell® ERS 3.0 con plaquitas colgantes para cultivo celular Millicell® en placas de 24 pocillos
      Pásese al Millicell® ERS 3.0 para obtener datos de TEER rápidos y fiables. Analice sus datos experimentales en la nube desde cualquier lugar. Nuestros instrumentos de laboratorio conectados admiten conectividad para una visión más holística de la salud celular, la estructura en monocapa y la formación de barreras para un mejor análisis.
        Fotograf&iacute;a de un cient&iacute;fico sentado a un escritorio en una oficina utilizando las funciones de la nube Millicell® para analizar datos
        Analice sus datos experimentales en la nube Millicell® desde cualquier lugar. 
          Solicite información sobre el Millicell® ERS 3.0
          Si desea más información o que un representante de ventas se ponga en contacto con usted, por favor complete y envíe el siguiente formulario.
          Los campos indicados con un * son obligatorios.
          Productos relacionados
          Loading
          Recursos técnicos relacionados
          • Millicell® Cell Culture Inserts & Plates
            Las placas y plaquitas para cultivo celular Millicell® , los portaobjetos con cámara y los frascos para cultivo celular multicapa están diseñados para un cultivo celular eficiente, un crecimiento celular como in vivo y resultados biológicamente adecuados. Elija las plaquitas colgantes o erguidas para su aplicación de cultivo.