Merck
Materiales para baterías
Conjunto de botellas de Sigma-Aldrich características en el interior de una pila.
Con una pureza y una uniformidad inigualables, nuestros materiales para baterías proporcionan un rendimiento excelente y fiable para ayudar a nuestros clientes a lograr datos reproducibles, incluso durante experimentos de ciclos prolongados. Nuestra variada selección de materiales para baterías respalda todos sus requisitos de investigación, desde la mesa de trabajo hasta la escala piloto e incluso la de fabricación.
Más información sobre
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 185
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 185
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Botella representada como parte de un circuito de batería con una gota de de ion de litio y un rayo contenido en su interior.
Materiales para electrólitos de las baterías
Un electrólito es una sustancia que conduce la electricidad cuando está disuelto en un disolvente y es esencial para el correcto funcionamiento de una batería. Para las baterías de iones de litio, el electrólito consiste generalmente en una sal de litio como el hexafluorofosfato de litio disuelto en una mezcla de disolventes orgánicos como el carbonato de etileno y el carbonato de dietilo.
Nuestros electrólitos de grado de batería ofrecen el rendimiento más constante y fiable al limitar estrictamente las trazas de agua e impurezas ácidas. Entendemos que los clientes tienen diferentes requisitos en lo que se refiere a la formulación electrolítica, por lo que ofrecemos tanto electrólitos preformulados que pueden utilizarse directamente de la botella, como todos los materiales electrolíticos de grado de batería, como los disolventes, las sales electrolíticas y los aditivos que los clientes necesitan para formular sus propios electrólitos internamente. Esta flexibilidad y personalización aseguran que nuestros clientes obtengan exactamente las soluciones adecuadas para sus necesidades, ya estén trabajando en pruebas de pilas de tipo botón o en la creación de prototipos de pilas de formato bolsa.
Ilustración de la composición estructural molecular de los materiales del cátodo: CAM, aglutinante polimérico y aditivo conductor.
Materiales para el cátodo de las baterías
En una batería de ion de litio, el cátodo es el electrodo que adquiere electrones del circuito externo y desempeña un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de cargas intercalando simultáneamente iones de litio. Normalmente el cátodo consiste en un material activo de cátodo (CAM, ~90%), un aglutinante polimérico (~5%) y un aditivo conductivo (~5%) Estos materiales se mezclan para formar una suspensión, que luego se vierte sobre un acumulador de corriente de papel de aluminio para crear el cátodo.
La elección del CAM es un factor clave que determina la densidad de energía de la batería de iones de litio a través del voltaje y la capacidad de la pila. Nuestros CAM de alta calidad contienen materiales populares como el óxido de litio y cobalto (LiCoO2), el óxido de manganeso y litio (LiMn2O4), el ferrofosfato de litio (LiFePO4 o LFP) y el óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (LiNiMnCoO2 o NMC), cada uno ofrece fortalezas y compensaciones con densidad de energía, estabilidad térmica y rentabilidad. También ofrecemos fangos listos para preparar y láminas de electrodos listas para usar para nuestros clientes que desean omitir el tiempo y la mano de obra del procesamiento del cátodo y acelerar su investigación.
Ilustración de una pila que contiene un bloque periódico de litio..
Ilustración de una pila que contienen un bloque periódico de silicio.
Materiales para el ánodo de las baterías
En una pila de iones de litio, el ánodo es el electrodo “negativo” o “reductor” que proporciona una fuente de electrones. Clásicamente los materiales del ánodo están hechos de grafito, materiales de carbono u óxidos metálicos, que se denominan ánodos tipo intercalación. Los ánodos tipo conversión de próxima generación, como los metales silicio y litio están ganando popularidad debido a su mayor densidad de energía.
Ofrecemos una gama de materiales de ánodo de alta calidad , como el grafito natural y artificial, materiales de ánodo de silicio como nanopartículas y compuestos de silicio-carbono, titanio de litio (LTO) y litio metálico. También ofrecemos materiales de ánodo con carbono y revestimientos LATP para adaptar el rendimiento a las necesidades del cliente, así como fangos listos para preparar y láminas de electrodo listas para usar.
Ilustración de pila estilizada que contiene átomos de iones de litio envasados.
Materiales para baterías de estado sólido
En las baterías de estado sólido se utiliza un electrólito sólido para sustituir al electrólito líquido utilizado en las baterías de iones de litio actuales y son una de las tecnologías de baterías de próxima generación más prometedoras para mejorar la seguridad y la densidad de energía. Los electrólitos sólidos pueden proceder de una variedad de materiales, como cerámica, polímeros y vidrios, que ofrece cada uno ventajas y propiedades únicas. Nuestros materiales electrolíticos de estado sólido de gran calidad están disponibles en una variedad de composiciones, como los sulfuros, los óxidos y los haluros. Los materiales se sintetizan cuidadosamente con un tamaño de partícula, cristalinidad y pureza controlados para proporcionar un rendimiento fiable y reproducible en las pilas electroquímicas.
Ilustración de una pila que contiene un bloque de tabla periódica de sodio.
Materiales para baterías de iones de sodio
Las baterías de iones de sodio son una alternativa emergente a las baterías de iones de litio que ofrecen ventajas significativas, como menores costes de los materiales, mayor seguridad y recursos abundantes. En las baterías de iones de sodio se utilizan iones de sodio en lugar de iones de litio para almacenar y transferir las cargas eléctricas.
Ofrecemos una gama de materiales para baterías de iones de sodio de gran calidad. Nuestros materiales de iones de sodio incluyen electrólitos, materiales activos de cátodos y ánodos, precursores y láminas de electrodos, todos diseñados para proporcionar alta densidad de energía, larga vida útil y un rendimiento constante y reproducible.
Representación de botellas Sigma-Aldrich, ampollas y un perfil de batería estilizado.
Precursores de grado de batería
Los precursores son los compuestos utilizados para hacer los materiales activos de cátodo o ánodo. Ofrecemos una gama de precursores salinos de gran calidad para la síntesis de materiales de baterías, incluidas las sales de litio de grado de batería como el hidróxido de litio y el carbonato de litio y sales de metales de transición de gran pureza como cobalto, manganeso, níquel, aluminio y sales de hierro. Ya sean precursores para reacciones de estado sólido, co-precipitación o procesamiento de química húmeda, disponemos de los precursores de gran pureza para ayudar a nuestros clientes a sintetizar materiales de batería de rendimiento superior de forma fiable y reproducible.
Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para ayudarle a navegar por la enorme variedad de materiales de batería y desarrollar las mejores soluciones que maximizan el rendimiento de sus baterías. Descubra estos y otros materiales para baterías, entre ellos nuestros productos alternativos más ecológicos y de calidad. Consulte nuestras láminas de aluminio, cobre y níquel para baterías, aglutinantes de ánodo y cátodo de alta viscosidad y nanomateriales de carbono para satisfacer todas sus necesidades comerciales y experimentales.