901019
Carbon nanotube, multi-walled
50-90 nm diameter, >95% carbon basis
Sinónimos:
MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
About This Item
Productos recomendados
descripción
D/G ratio: 0.1 (by Raman spectroscopy)
Real density: 2.1 g/cm^3 (by Pycnometer)
Nivel de calidad
Ensayo
>95% carbon basis
cociente aspecto
>100 , by FE-SEM
superficie
28 m2/g , by N<SUB>2</SUB> adsorption
diámetro
50-90 nm
65 nm (by FE-SEM)
mp
3652-3697 °C (lit.)
densidad
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
0.007 g/cm3 (by HCC method)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Due to their high magnetic sensitivity, MWCNT/manganese–zinc ferrite nanocomposites can be used in integrated nanoscale electronic systems.
They can also be used tofabricate sensors for strain-sensing applications because of their highmechanical flexibility and stability.
Características y beneficios
- Excellent conductivity
- Light weight
- Chemical stability
- Large surface area
- High mechanical strength
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)