Materiales electrónicos impresos
La electrónica impresa implica la producción de electrónica ultrafina, ligera, flexible y de gran superficie utilizando tecnología de impresión. Integra directamente los componentes electrónicos en el proceso de impresión. Ejemplos de ello son los transistores de película fina (TFT), los diodos emisores de luz orgánicos (OLED), los sensores, las pantallas flexibles, las células solares y otros recolectores de energía, las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), las baterías y otros materiales de almacenamiento de energía. La electrónica impresa es un área de investigación en rápido crecimiento, que encuentra aplicaciones en la industria de la automoción, la electrónica de consumo, los edificios inteligentes, el embalaje inteligente, la sanidad y el internet de las cosas (IOT).
Ofrecemos una amplia gama de tintas y sustratos imprimibles como componentes básicos de los dispositivos electrónicos impresos.
Productos
Tintas imprimibles
Nuestras tintas imprimibles tienen propiedades reológicas específicas y pueden dividirse en tres categorías principales: conductoras, semiconductoras y materiales dieléctricos. Las técnicas de depósito para modelar estas soluciones de tinta coloidal permiten estructuras con el grosor y la resolución deseados en la impresión por inyección de tinta, la serigrafía, la impresión de huecograbado, la impresión de troquelado, la impresión por chorro de aerosol y otras. Cada técnica requiere el ajuste adecuado de un conjunto de parámetros diferentes de la tinta, como la viscosidad, la tensión superficial, la conductividad y la compatibilidad de los disolventes con los materiales subyacentes para permitir un proceso de impresión uniforme.
Tintas conductoras
Nuestras tintas conductoras son el principal componente básico de todos los dispositivos electrónicos impresos, proporcionando la estructura fundamental del dispositivo y las interconexiones integradas del circuito. Ofrecemos tintas de nanopartículas y micropartículas metálicas para varios tipos de técnicas de impresión:
- Tintas de plata (Ag) con buenas propiedades físicas y conductividades eléctricas
- Tintas de oro (Au), platino (Pt), cobre (Cu) y níquel (Ni) preferidas para los sensores electroquímicos, las pilas y las pilas de combustible
- Tintas de polímeros conductores flexibles y biocompatibles esenciales para bioelectrónica
- Tintas de nanomateriales de carbono bien caracterizadas, con gran superficie, pocos defectos, gran estabilidad química y mecánica flexible, atractivas para los materiales de los electrodos en baterías, supercondensadores, bioelectrónica extensible y sensores impresos vestibles
Tintas semiconductoras
Las tintas semiconductoras son el componente central de los dispositivos electrónicos impresos y determinan en gran medida el rendimiento del dispositivo final. Ofrecemos una amplia selección de tintas semiconductoras orgánicas e inorgánicas convencionales, y de tintas de material bidimensional de la siguiente generación:
- La tinta inorgánica de óxido de metal y las tintas orgánicas semiconductoras ofrecen propiedades constantes como movilidad y espacio entre bandas, proporcionando un rendimiento fiable para los dispositivos impresos de diodo orgánico emisor de luz (OLED), transistores de efecto de campo (FET) y células solares orgánicas (OSC)
- Las tintas de nanomateriales 2D emergentes ofrecen un espacio de banda directo, pocos defectos, facilidad de fabricación y la oportunidad de fabricar nuevos dispositivos electrónicos de última generación verticalmente integrados
Tintas dieléctricas
Las tintas y los revestimientos dieléctricos desempeñan un papel importante en la protección y la mejora del funcionamiento de los materiales conductores, la finalización de los dispositivos de almacenamiento de energía y la habilitación de los dispositivos electrónicos que funcionan bajo una tensión de polarización. Nuestras tintas dieléctricas están compuestas de polímeros orgánicos o cerámicas en disolventes y nuevos nanomateriales 2D aislantes, como el nitruro de boro hexagonal, para proporcionar temperatura y estabilidad electroquímica, que son importantes para las baterías de estado sólido, los transistores de efecto de campo y los dispositivos neuromorfos.
Sustratos
El intervalo de temperatura de funcionamiento, la rugosidad, las propiedades mecánicas, la transparencia y la humectabilidad adecuada son parámetros importantes que deben tenerse en cuenta al seleccionar un sustrato. Un proceso de tratamiento de superficies con los productos químicos adecuados ayuda normalmente a mejorar la humectabilidad del sustrato con tintas seleccionadas. Ofrecemos una gama de sustratos conductores recubiertos con óxido de indio y estaño (ITO) u óxido de estaño dopado con flúor (FTO), ya sea en vidrio o en plásticos flexibles, disponibles en varios grosores de sustrato y resistividades de superficie.
Recursos de productos relacionados
- Article: Inkjet Printing for Printed Electronics
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
- Article: Reactive Silver Inks for High-Performance Printed Electronics
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
- Article: Graphene Inks for Printed Electronics
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays, and logic circuits.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Conducting Polymer Materials for Flexible OPV Applications: Orgacon™ PEDOT : PSS
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
- Brochure: Organic & Printed Electronics: Innovative Materials and Resources for Your Research
Aldrich Materials Science is committed to providing a wide range of organic semiconducting products for use in high performance devices (OPVs, OLEDs and OTFTs) to support academic research through to industrial manufacturing.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Brochure: Electronic Inks
Maximize performance with our electronic inks while minimizing your environmental footprint with printable materials.