Gradillas para tubos
Una gradilla para tubos es una pieza esencial del equipo de laboratorio que facilita la colocación vertical simultánea de múltiples tubos de ensayo. Es particularmente útil cuando se trabaja con, o se recogen, varias disoluciones a la vez. Más allá de la organización, las gradillas también garantizan el almacenamiento seguro y el cómodo transporte y limpieza de los tubos. Las gradillas para tubos y microtubos están hechas de una variedad de materiales, como metal liso y recubierto de epoxi, madera y varios plásticos, con aberturas de diferentes tamaños para acomodar diámetros de tubo específicos.
Más información sobre
Products
Gradillas para tubos de ensayo BRAND®
Las gradillas para tubos de ensayo BRAND® están hechos de polipropileno o PTFE, son esterilizables en autoclave y están diseñadas para encajar en tres piezas para facilitar el montaje. Se caracterizan por una construcción robusta, son apilables y no flotarán en un baño de agua. Estas gradillas para tubos de ensayo pueden contener hasta 84 tubos de varios diámetros y están disponibles en cuatro colores.
Gradillas para tubos Heathrow Scientific
Las gradillas para tubos Heathrow Scientific están hechas de polioximetileno (reforzado con fibra de vidrio), lo que las vuelve duras y muy resistentes a los ácidos, disolventes, bases y el calor. Estas duraderas gradillas están moldeadas en una sola pieza continua, que no requiere montaje ni piezas desmontables. Cuentan con coordenadas moldeadas para la orientación del tubo, lo que asegura la estabilidad durante su uso en baños de agua, y un área de etiquetado plana para facilitar la identificación. Estas gradillas están disponibles en tamaños de gradilla media y completa, pueden contener hasta 72 tubos de varios diámetros y vienen en cuatro colores.
Las coloridas gradillas Heathrow Scientific giratorias de 4 caras y las gradillas cubo están hechas de polipropileno esterilizable en autoclave. Pueden alojar tubos de 1,5 a 50 ml con tubos de diferentes diámetros en cada lado. Se deslizan juntos en cualquier superficie, lo que permite a los usuarios trabajar con diferentes tubos utilizando diversas gradillas interconectadas según necesidad.
La gradilla Heathrow Scientific Pop-Up para tubos de 50 ml se contrae para un almacenamiento compacto y se estira para un uso rápido. Cuenta con mecanismos simples de apertura y cierre.
Gradillas para tubos de ensayo Scienceware® POXYGRID®
Las gradillas para tubos de ensayo Scienceware® POXYGRID® están hechas de epoxi (acero recubierto). El alambre de acero soldado está recubierto con epoxi termocurado y termoestable proporcionando protección contra el óxido y la corrosión. El recubrimiento no se ve afectado por la mayoría de los disolventes orgánicos, los ácidos débiles ni los álcalis, y exhibe una excelente resistencia a la abrasión y la adhesión al sustrato de acero. El intervalo de temperatura para estas gradillas es de -233 a 121 °C. Con sus características de diseño duraderas, son adecuadas para diversas aplicaciones de laboratorio. Estas gradillas para tubos de ensayo pueden contener hasta 150 tubos, lo que las vuelve ideales para organizar y almacenar múltiples muestras con eficacia.
Gradillas para tubos Mega Rack®
La Mega Rack® es una gradilla de almacenamiento de gran capacidad diseñada específicamente para tubos de muestras y de recogida de sangre. Estas gradillas para tubos están hechas de polipropileno, lo que las convierte en una opción ideal para laboratorios de alto rendimiento que deben almacenar muchas muestras. Además, las gradillas Mega son esterilizables en autoclave, lo que permite una fácil esterilización y un uso repetido en entornos de laboratorio. Las gradillas están construidas con materiales duraderos y ligeros, lo que garantiza la facilidad de transporte y manipulación. Con su diseño de alta capacidad y construcción robusta, las Mega Racks proporcionan una solución práctica para organizar y almacenar un gran número de tubos de manera eficiente.
Cada gradilla está equipada con identificación alfanumérica, lo que facilita la ubicación y recuperación rápida y eficiente de los tubos. Además, las gradillas para tubos Mega permiten la concentración de diferentes agrupaciones de pruebas en una sola gradilla, eliminando la necesidad de múltiples gradillas y promoviendo una mejor organización.
Gradillas para tubos de microcentrífuga
Las gradillas para tubos de microcentrífuga están diseñadas específicamente para viales pequeños y tubos de microcentrífuga. También contribuyen a evitar que las tapas de los tubos se abran durante la ebullición, evitando eficazmente la pérdida de muestras y la contaminación.
Gradillas para tubos de PCR y temperaturas criogénicas Heathrow Scientific
Las gradillas para PCR y temperatura fría Heathrow Scientific ofrecen múltiples soluciones para la manipulación y el almacenamiento de tubos de 0,2 a 2 ml. La gradilla de almacenamiento para PCR está equipada con una tapa que tiene una abertura lateral, lo que permite un enfriamiento más rápido de las muestras para garantizar su integridad. Las gradillas para PCR reversibles permiten el uso de tubos de 0,2 ml, 0,5 ml y 1,5/2,0 ml, con una tapa abatible extraíble que se adapta a ambos lados de la gradilla.
La gradilla para almacenamiento criogénico tiene orificios de drenaje en cada pocillo para facilitar la limpieza. Además, consta de identificación alfanumérica en cada pocillo y se incorporan agarres acanalados para facilitar el desenrosque de los tapones con una sola mano. Heathrow Scientific también ofrece una gradilla flotante para microtubos diseñada para mantener los microtubos a flote en un baño de hielo, perfecto para controlar las temperaturas de las muestras. Una de las últimas incorporaciones a la línea de productos de Heathrow Scientific es la TracRack®, diseñada para evitar tener que sacar una gradilla completa de muestras del almacenamiento en frío. Esta innovadora gradilla permite a los profesionales de laboratorio sacar una fila de muestras cada vez.
Gradillas para tubos de microcentrífuga BRAND®
Las gradillas para tubos de microcentrífuga BRAND® están fabricadas en PTFE y polipropileno, pueden contener hasta 128 microtubos y están disponibles en tres colores: azul, rojo y blanco.
Gradillas para tubos de microcentrífuga Nalgene®
Las gradillas para tubos de microcentrífuga Nalgene® están hechas de acetal con relleno de vidrio, son esterilizables en autoclave y pueden contener hasta 24 tubos de 1,5 ml. Estas gradillas para tubos son compatibles con la mayoría de los productos químicos de laboratorio, excluidos los ácidos.